Bis(2-methylallyl)-1,5-cyclooctadieneruthenium(II)
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H26891.03EA 378 CHF
H26891.03
Bis(2-methylallyl)-1,5-cyclooctadieneruthenium(II)
Bis(2-methylallyl)-1,5-cyclooctadieneruthenium(II)
Formel: C₁₆H₂₆Ru
MW: 319,454 g/mol
Melting Pt: 83…86 °C
MDL Number: MFCD00216965
CAS-Nummer: 12289-94-0
ADR: 4.3,III