1-Benzyl-1,4,7,10-tetraazacyclododecane
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
N-Benzyl-1,4,7,10-tetraazacyclododecane
H26525.MD
H26525.03
H26525.MDEA
252
CHF
H26525.MD
H26525.03
1-Benzyl-1,4,7,10-tetraazacyclododecane
1-Benzyl-1,4,7,10-tetraazacyclododecane
CAS No.: 112193-83-6
Molecular Formula: C15H26N4
Formula Weight: 262.40
Melting Point: 84-86°
MDL No.: MFCD09263310
Formel:
C₁₅H₂₆N₄ Melting Pt: 84…86 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09263310 CAS-Nummer: 112193-83-6 |