Hypericin 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H26425.MCEA 2260 CHF
H26425.MC H26425.MB
Hypericin 98%
Hypericin
Formel: C₃₀H₁₆O₈
MW: 504,45 g/mol
Melting Pt: ∼ 320 °C (Zersetzung)
MDL Number: MFCD00016683
CAS-Nummer: 548-04-9
EINECS: 208-941-0
Merck Index: 14,4863