2-Chloro-6-methylbenzaldehyde 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
H26023.03
H26023.06
H26023.03EA
123
CHF
H26023.03
H26023.06
2-Chloro-6-methylbenzaldehyde 98%
2-Chloro-6-methylbenzaldehyde
Purity: 98%
CAS No.: 1194-64-5
Molecular Formula: C8H7ClO
Formula Weight: 154.59
Flash Point: 99°(210°F)
Melting Point: 36-38°
Boiling Point: 74°/0.4mm
MDL No.: MFCD01934409
Formel:
C₈H₇ClO Siedepunkt: 74 °C (0,4 mmHg) Melting Pt: 36…38 °C Flash-Pt: 99 °C (210 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01934409 CAS-Nummer: 1194-64-5 |