Chlorodi(1-naphthyl)phosphine 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
H25893.06 H25893.03
H25893.06EA 919 CHF
H25893.06 H25893.03
Chlorodi(1-naphthyl)phosphine 95%
Chlorodi(1-naphthyl)phosphine
Purity: 95% CAS No.: 36042-99-6 Molecular Formula: C20H14ClP Formula Weight: 320.76 Melting Point: 154-157° Boiling Point: 227-229°/0.6mm UN No.: UN3261 MDL No.: MFCD09753469
Formel: C₂₀H₁₄ClP
Siedepunkt: 227…229 °C (0.6 mmHg)
Melting Pt: 154…157 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09753469
CAS-Nummer: 36042-99-6
ADR: 8,II