2,5-Hexandiol Gemisch aus Isomeren 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: Hexane-2,5-diol, 2,5-Dihydroxyhexane
B25470.09 B25470.18
B25470.09EA 134 CHF
B25470.09 B25470.18
2,5-Hexandiol Gemisch aus Isomeren 98%
2,5-Hexanediol
Purity: 98% CAS No.: 2935-44-6 Molecular Formula: C6H14O2 Formula Weight: 118.18 Flash Point: 101°(215°F) Refractive Index: 1.4470 Boiling Point: 216-218° MDL No.: MFCD00004557
Formel: C₆H₁₄O₂
MW: 118.18 g/mol
Siedepunkt: 216…218 °C
Dichte: 0.961
Flash-Pt: 101 °C (215 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004557
CAS-Nummer: 2935-44-6
EINECS: 220-910-3