2-Bromo-4-nitrophenetole 99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
3-Bromo-4-ethoxynitrobenzene
B25433.22
B25433.06
B25433.22EA
0
CHF
B25433.22
B25433.06
2-Bromo-4-nitrophenetole 99%
2-Bromo-4-nitrophenetole
Purity: 99%
CAS No.: 58244-42-1
Molecular Formula: C8H8BrNO3
Formula Weight: 246.06
Melting Point: 94-98°
MDL No.: MFCD12547883
Formel:
C₈H₈BrNO₃ MW: 246,06 g/mol Melting Pt: 94…98 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD12547883 CAS-Nummer: 58244-42-1 |