Ethyl-1H-pyrazol-4-carboxylat 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
ethyl 1H-pyrazole-4-carboxylate, Ethyl 4-pyrazolecarboxylate
B25351.06
B25351.14
B25351.06EA
264
CHF
B25351.06
B25351.14
Ethyl-1H-pyrazol-4-carboxylat 98%
Ethyl-4-pyrazolecarboxylate
Purity: 98%
CAS No.: 37622-90-5
Molecular Formula: C6H8N2O2
Formula Weight: 140.14
Melting Point: 75-80°
Boiling Point: 138-140°/3mm
MDL No.: MFCD00010844
Formel:
C₆H₈N₂O₂ MW: 140,14 g/mol Siedepunkt: 138…140 °C (3 mmHg) Melting Pt: 75…80 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00010844 CAS-Nummer: 37622-90-5 |