4-Imidazolcarboxaldehyd 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyms: 1H-Imidazole-5-carboxaldehyde, 4-Formylimidazole, Imidazole-4-carbaldehyde
B25050.03 B25050.06 B25050.14
B25050.03EA 66.8 CHF
B25050.03 B25050.06 B25050.14
4-Imidazolcarboxaldehyd 97%
Imidazole-4-carboxaldehyde
Purity: 97% CAS No.: 3034-50-2 Molecular Formula: C4H4N2O Formula Weight: 96.09 Melting Point: 174-177°C MDL No.: MFCD00173726
Formel: C₄H₄N₂O
Melting Pt: 174…177 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00173726
CAS-Nummer: 3034-50-2
EINECS: 221-227-3