Zinc formate 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
B24210.22
B24210.36
B24210.22EA
104
CHF
B24210.22
B24210.36
Zinc formate 98%
Zinc formate
Purity: 98%
CAS No.: 557-41-5
Molecular Formula: C2H2O4Zn
Formula Weight: 155.40
UN No.: UN3077
MDL No.: MFCD00050836
Formel:
C₂H₂O₄Zn Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00050836 CAS-Nummer: 557-41-5 EINECS: 209-176-5 ADR: 9,III |