1-Hydrazinophthalazinhydrochlorid ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
B22995.06EA 84.5 CHF
B22995.06 B22995.14
1-Hydrazinophthalazinhydrochlorid ≥98%
1-Hydrazinophthalazine hydrochloride
Formel: C₈H₈N₄
MW: 196,64 g/mol
Melting Pt: ∼ 275 °C (Zersetzung)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00135998
CAS-Nummer: 304-20-1
EINECS: 206-151-0
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,4763