5-Chlor-2-thiophencarbaldehyd 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Chloro-5-thiophenecarboxaldehyde, 2-Chloro-5-formylthiophene
B22833.03 B22833.06 B22833.14
B22833.03EA 74.4 CHF
B22833.03 B22833.06 B22833.14
5-Chlor-2-thiophencarbaldehyd 97%
5-Chlor-2-thiophencarbaldehyd
Purity: 97% CAS No.: 7283-96-7 Molecular Formula: C5H3ClOS Formula Weight: 46.60 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 97°(208°F) Refractive Index: 1.6040 Boiling Point: 88-90°/9mm MDL No.: MFCD00047090
Formel: C₅H₃ClOS
MW: 146,59 g/mol
Siedepunkt: 88…90 °C (9 mmHg)
Dichte: 1.376
Flash-Pt: 97 °C (208 °F)
MDL Number: MFCD00047090
CAS-Nummer: 7283-96-7
EINECS: 230-708-7