4-Cyano-4''-n-pentyl-p-terphenyl 99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
4''-Pentyl-[1,1':4',1''-terphenyl]-4-carbonitrile, 4-Cyano-4''-pentyl-p-terphenyl
B22607.02
B22607.88
B22607.02EA
126
CHF
B22607.02
B22607.88
4-Cyano-4''-n-pentyl-p-terphenyl 99%
4-Cyano-4''-n-pentyl-p-terphenyl
Purity: 99%
CAS No.: 54211-46-0
Molecular Formula: C24H23N
Formula Weight: 325.45
Melting Point: 128-130°
UN No.: UN3439
MDL No.: MFCD00799423
Formel:
C₂₄H₂₃N MW: 325,45 g/mol Melting Pt: 128…130 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00799423 CAS-Nummer: 54211-46-0 EINECS: 259-028-9 ADR: 6.1,III |