Sodium-1-naphthalenesulphonate, (max. 2% H₂O) 99% (Trockengewicht)
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: 1-Naphthalenesulphonic acid sodium salt, Naphthalene-1-sulphonic acid sodium salt
B22488.06 B22488.14 B22488.22
B22488.06EA 53.8 CHF
B22488.06 B22488.14 B22488.22
Sodium-1-naphthalenesulphonate, (max. 2% H₂O) 99% (Trockengewicht)
Sodium-1-naphthalenesulphonate
Purity: 99% CAS No.: 130-14-3 Molecular Formula: C10H7NaO3S Formula Weight: 230.22 Melting Point: 299-301° Beilstein Reference: 3639038 MDL No.: MFCD00064964
Formel: C₁₀H₈O₃S
MW: 230,21 g/mol
Melting Pt: 299…301 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064964
CAS-Nummer: 130-14-3
EINECS: 204-976-0