Azo rubine
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyms: Carmoisine B, acid Red 14, Brilliant Crimson Red, Sodium 4-hydroxy-3-((4-sulphonatonaphthalen-1-yl)diazenyl)naphthalene-1-sulphonate
B22328.09 B22328.18 B22328.30
B22328.09EA 74.8 CHF
B22328.09 B22328.18 B22328.30
Azo rubine
Azo rubine
CAS No.: 3567-69-9 Molecular Formula: C20H12N2Na2O7S2 Formula Weight: 502.42 MDL No.: MFCD00003978
Formel: C₂₀H₁₄N₂O₇S₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003978
CAS-Nummer: 3567-69-9
EINECS: 222-657-4