Diisopropyl cyanomethylphosphonate 97%

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr

B22163.06EA 99.9 CHF
B22163.06
Diisopropyl cyanomethylphosphonate 97%
Diisopropyl cyanomethylphosphonate
Formel: C₈H₁₆NO₃P
MW: 205,194 g/mol
Siedepunkt: 108…110 °C (0,08 mmHg)
Dichte: 1,039
Flash-Pt: >110 °C (230 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009812
CAS-Nummer: 21658-95-7
EINECS: 244-511-9
ADR: 6.1,II

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR