Tolazoline hydrochloride 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
B21764.14EA 54.4 CHF
B21764.14
Tolazoline hydrochloride 99%
Tolazoline hydrochloride
Formel: C₁₀H₁₃ClN₂
Melting Pt: 174…176 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012693
CAS-Nummer: 59-97-2
EINECS: 200-447-3
Merck Index: 14,9506