1,7-Dioxaspiro[5.5]undecane 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
|
B21664.06
B21664.14
B21664.22
B21664.06EA
95.2
CHF
B21664.06
B21664.14
B21664.22
1,7-Dioxaspiro[5.5]undecane 98%
1,7-Dioxaspiro[5.5]undecane
Purity: 98%
CAS No.: 180-84-7
Molecular Formula: C9H16O2
Formula Weight: 156.23
Flash Point: 63°(145°F)
Refractive Index: 1.4640
Boiling Point: 193°
Beilstein Reference: 105997
MDL No.: MFCD00011578
Formel:
C₉H₁₆O₂ Siedepunkt: 193 °C Dichte: 1.020 Flash-Pt: 63 °C (145 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011578 CAS-Nummer: 180-84-7 EINECS: 205-870-7 |