4-Allyl-1,6-heptadien-4-ol 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-Allylhepta-1,6-dien-4-ol
B20703.09 B20703.18 B20703.88
B20703.09EA 162 CHF
B20703.09 B20703.18 B20703.88
4-Allyl-1,6-heptadien-4-ol 99%
4-Allyl-1,6-heptadien-4-ol
Purity: 99% CAS No.: 10202-75-2 Molecular Formula: (CH2=CHCH2)3COH Formula Weight: 152.24 MDL No.: MFCD00039829
Formel: (CH₂=CHCH₂)₃COH
MW: 152,24 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00039829
CAS-Nummer: 10202-75-2