Ethyl-3,5-dimethylisoxazole-4-carboxylate 97%
Lieferant: Thermo Scientific
B20642.09
B20642.88
B20642.09EA
252
CHF
B20642.09
B20642.88
Ethyl-3,5-dimethylisoxazole-4-carboxylate 97%
Ethyl-3,5-dimethylisoxazole-4-carboxylate
Purity: 97%
CAS No.: 17147-42-1
Molecular Formula: C8H11NO3
Formula Weight: 169.18
Boiling Point: 87-89°/2mm
MDL No.: MFCD00052557
Formel:
C₈H₁₁NO₃ MW: 169,18 g/mol Siedepunkt: 87…89 °C (2 mmHg) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00052557 CAS-Nummer: 17147-42-1 |