3,4-Dimethyl-1-pentin-3-ol 94%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyms: (1,2-Dimethyl-1-hydroxypropyl)acetylene
A19906.06 A19906.14
A19906.06EA 64.3 CHF
A19906.06 A19906.14
3,4-Dimethyl-1-pentin-3-ol 94%
3,4-Dimethyl-1-pentin-3-ol
Purity: 94% CAS No.: 1482-15-1 Molecular Formula: (CH3)2CHC(OH)(CH3)C≡CH Formula Weight: 112.17 Flash Point: 40°(104°F) Boiling Point: 133° UN No.: UN1987 MDL No.: MFCD00039845
Formel: C₇H₁₂O
Siedepunkt: 133 °C
Dichte: 0.87
Flash-Pt: 40 °C (104 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00039845
CAS-Nummer: 1482-15-1
ADR: 3,III