Ethyl-4,4-imethyl-3-oxovalerate 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
|
A19752.22
A19752.14
A19752.22EA
498
CHF
A19752.22
A19752.14
Ethyl-4,4-imethyl-3-oxovalerate 97%
Ethyl-4,4-imethyl-3-oxovalerate
Purity: 97%
CAS No.: 17094-34-7
Molecular Formula: (CH3)3CC(O)CH2CO2CH2CH3
Formula Weight: 172.22
Boiling Point: 88-90°/10mm
MDL No.: MFCD00042886
Formel:
C₉H₁₆O₃ Siedepunkt: 88…90 °C (10 mmHg) Dichte: 0,967 Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00042886 CAS-Nummer: 17094-34-7 EINECS: 241-162-4 |