(E/Z)-Geranylacetone Gemisch aus EZ-Isomeren 97% (Z)-isomer (nerylacetone) ∼ 45%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
6,10-Dimethyl-5,9-undecadien-2-one, 6,10-Dimethyl-5,9-undecadien-2-one, mixture of isomers, Geranyl-2-propanone
A19184.14
A19184.22
A19184.14EA
95.5
CHF
A19184.14
A19184.22
(E/Z)-Geranylacetone Gemisch aus EZ-Isomeren 97% (Z)-isomer (nerylacetone) ∼ 45%
(E/Z)-Geranylacetone
Purity: 97%,
CAS No.: 3796-70-1
Molecular Formula: (CH3)2C=CHCH2CH2C(CH3)=CHCH2CH2C(O)CH3
Formula Weight: 194.32
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 110°(230°F)
Refractive Index: 1.467
Boiling Point: 250°
Beilstein Reference: 1722277
MDL No.: MFCD00008910
Formel:
(CH₃)₂C=CHCH₂CH₂C(CH₃)=CHCH₂CH₂C(O)CH₃ MW: 194.32 g/mol Siedepunkt: 250 °C Dichte: 0.87 Flash-Pt: 110 °C (230 °F) Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00008910 CAS-Nummer: 689-67-8 EINECS: 211-711-2 |