Dibromofluorescein 95% (Farbstoffgehalt)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
A18226.18
A18226.30
A18226.18EA
59.3
CHF
A18226.18
A18226.30
Dibromofluorescein 95% (Farbstoffgehalt)
Dibromofluorescein
Purity: 95%
CAS No.: 596-03-2
Molecular Formula: C20H10Br2O5
Formula Weight: 490.12
Melting Point: 270-273°
Beilstein Reference: 57189
MDL No.: MFCD00005042
Formel:
C₂₀H₁₀Br₂O₅ Melting Pt: 270…273 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00005042 CAS-Nummer: 596-03-2 EINECS: 209-876-0 Merck Index: 14,3022 |