Zinc chromate
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
A18178.30
A18178.0B
A18178.30EA
132
CHF
A18178.30
A18178.0B
Zinc chromate
Zinc chromate
CAS No.: 13530-65-9
Molecular Formula: ZnCrO4
Formula Weight: 181.37
UN No.: UN3077
MDL No.: MFCD00036281
Formel:
ZnCrO₄ Dichte: 3.4 Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00036281 CAS-Nummer: 13530-65-9 EINECS: 236-878-9 ADR: 9,III |