Benzo[h]chinolin 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyms:
7,8-Benzoquinoline, alpha-Naphthoquinoline, 4-Azaphenanthrene
A17794.03
A17794.06
A17794.03EA
53.4
CHF
A17794.03
A17794.06
Benzo[h]chinolin 98%
Benzo[h]chinolin
Purity: 98%
CAS No.: 230-27-3
Molecular Formula: C13H9N
Formula Weight: 179.22
Flash Point:
Formel:
C₁₃H₉N MW: 179,22 g/mol Siedepunkt: 233 °C (47 mmHg) Melting Pt: 48…52 °C Flash-Pt: >110 °C (230 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00004984 CAS-Nummer: 230-27-3 EINECS: 205-937-0 |