2,3-Dibrompropanoylchlorid 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
A17712.09 A17712.18 A17712.30
A17712.09EA 66.6 CHF
A17712.09 A17712.18 A17712.30
2,3-Dibrompropanoylchlorid 95%
2,3-Dibromopropionyl chloride
Purity: 95% CAS No.: 18791-02-1 Molecular Formula: BrCH2CHBrCOCl Formula Weight: 250.32 Flash Point: 67°(152.6°F) Refractive Index: 1.5420 Odour: Acrid Boiling Point: 191-193° Beilstein Reference: 1749801 UN No.: UN3265 MDL No.: MFCD00000712
Formel: C₃H₃Br₂ClO
Siedepunkt: 191…193 °C
Dichte: 2,181
Flash-Pt: 67 °C (152,6 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000712
CAS-Nummer: 18791-02-1
EINECS: 242-575-2
ADR: 8,II