N-(Adamantan-1-yl)acetamid 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
N-1-Adamantylacetamide, N-Acetyl-1-adamantanamine
A17224.09
A17224.18
A17224.09EA
79.9
CHF
A17224.09
A17224.18
N-(Adamantan-1-yl)acetamid 98%
1-Acetamidoadamantane
Purity: 98%
CAS No.: 880-52-4
Molecular Formula: C12H19NO
Formula Weight: 193.29
Melting Point: 146-149°
MDL No.: MFCD00074730
Formel:
C₁₂H₁₉NO Melting Pt: 146…149 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00074730 CAS-Nummer: 880-52-4 EINECS: 212-914-9 |