Aluminiumoxid aktiviert, neutral Brockmann Grade II
Lieferant: Thermo Scientific
A17141.0E A17141.36
A17141.0EEA 313 CHF
A17141.0E A17141.36
Aluminiumoxid aktiviert, neutral Brockmann Grade II
Aluminium oxide activated neutral
CAS No.: 1344-28-1 Molecular Formula: Al2O3 Formula Weight: 101.96 Flash Point: None Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003424
Formel: Al₂O₃
MW: 101,96 g/mol
Dichte: 3.97
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003424
CAS-Nummer: 1344-28-1
EINECS: 215-691-6
Merck Index: 14,356