2-Phenylbutyronitrile 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
A17093.09
A17093.18
A17093.09EA
55.1
CHF
A17093.09
A17093.18
2-Phenylbutyronitrile 95%
2-Phenylbutyronitrile
Purity: 95%
CAS No.: 769-68-6
Molecular Formula: C10H11N
Formula Weight: 145.20
Flash Point: 105°(221°F)
Refractive Index: 1.5086
Boiling Point: 102-104°/7mm
UN No.: UN3276
MDL No.: MFCD00001876
Formel:
C₁₀H₁₁N Siedepunkt: 102…104 °C (7 mmHg) Dichte: 0,975 Flash-Pt: 105 °C (221 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00001876 CAS-Nummer: 769-68-6 EINECS: 212-213-8 ADR: 6.1,III |