1,2:5,6-Di-O-isopropylidene-α-D-glucofuranose ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
|
A15568.22EA
252
CHF
A15568.22
A15568.14
A15568.36
1,2:5,6-Di-O-isopropylidene-α-D-glucofuranose ≥98%
1,2:5,6-Di-O-isopropylidene-alpha-D-glucofuranose
Formel:
C₁₂H₂₀O₆ MW: 260,29 g/mol Melting Pt: 107…110 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00005544 CAS-Nummer: 582-52-5 EINECS: 209-486-0 |