6-Bromo-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
A15354.06EA 184 CHF
A15354.06 A15354.14
6-Bromo-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid 97%
6-Bromo-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₅BrO₄
MW: 269,06 g/mol
Melting Pt: 194…196 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00047640
CAS-Nummer: 2199-87-3