Bis(3-methyl-1-phenyl-5-pyrazolone) ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
A14308.06
A14308.14
A14308.06EA
83.9
CHF
A14308.06
A14308.14
Bis(3-methyl-1-phenyl-5-pyrazolone) ≥98%
Bis(3-methyl-1-phenyl-5-pyrazolone)
Purity: 98+%
CAS No.: 7477-67-0
Molecular Formula: C20H18N4O2
Formula Weight: 346.39
Melting Point:
Formel:
C₂₀H₁₈N₄O₂ Melting Pt: >300 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00020765 CAS-Nummer: 7477-67-0 EINECS: 231-282-5 |