3-Amino-4-pyrazolecarbonitrile 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
A14266.06
A14266.14
A14266.06EA
139
CHF
A14266.06
A14266.14
3-Amino-4-pyrazolecarbonitrile 98%
3-Amino-4-pyrazolecarbonitrile
Purity: 98%
CAS No.: 16617-46-2
Molecular Formula: C4H4N4
Formula Weight: 108.10
Odour: Odourless
Melting Point: 173-176°
Beilstein Reference: 2647
UN No.: UN3439
MDL No.: MFCD00005237
Formel:
C₄H₄N₄ Melting Pt: 173…176 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00005237 CAS-Nummer: 16617-46-2 EINECS: 240-665-6 ADR: 6.1,III |