2-Phenyl-2-pentenal Gemisch aus EZ-Isomeren ≥90%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A13635.06 A13635.14
A13635.06EA 74.2 CHF
A13635.06 A13635.14
2-Phenyl-2-pentenal Gemisch aus EZ-Isomeren ≥90%
2-Phenyl-2-pentenal
Purity: 90+% CAS No.: 3491-63-2 Molecular Formula: C11H12O Formula Weight: 160.22 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 100°(212°F) Refractive Index: 1.5510 Boiling Point: 124-126°/14mm Beilstein Reference: 1859032 MDL No.: MFCD00051835
Formel: C₁₁H₁₂O
Siedepunkt: 124…126 °C (14 mmHg)
Dichte: 1.005
Flash-Pt: >100 °C (212 °F)
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00051835
CAS-Nummer: 3491-63-2