3-(2-Furyl)acrolein 99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
3-(Furan-2-yl)acrylaldehyde, 3-(2-Furyl)propenal
A13042.06
A13042.14
A13042.06EA
49.8
CHF
A13042.06
A13042.14
3-(2-Furyl)acrolein 99%
3-(2-Furyl)acrolein
Purity: 99%
CAS No.: 623-30-3
Molecular Formula: C7H6O2
Formula Weight: 122.12
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 99°(210°F)
Melting Point: 49-52°
Boiling Point: 95°/5mm
Beilstein Reference: 107570
UN No.: UN1759
MDL No.: MFCD00003256
Formel:
C₇H₆O₂ MW: 122,12 g/mol Siedepunkt: 95 °C (5 mmHg) Melting Pt: 49…52 °C Flash-Pt: 99 °C (210 °F) Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00003256 CAS-Nummer: 623-30-3 EINECS: 210-785-3 UN: 1759 ADR: 8,III |