Reactive blue 4 (Farbstoffgehalt) 35%, dunkelblaues Pulver C.I. 61205
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A12911.14 A12911.22
A12911.14EA 87 CHF
A12911.14 A12911.22
Reactive blue 4 (Farbstoffgehalt) 35%, dunkelblaues Pulver C.I. 61205
Reactive blue 4
CAS No.: 13324-20-4 Molecular Formula: C23H14Cl2N6O8S2 Formula Weight: 637.44 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00001218
Formel: C₂₃H₁₄Cl₂N₆O₈S₂
MW: 637.44 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001218
CAS-Nummer: 13324-20-4
EINECS: 236-363-9