Ethyl-4-pentenoat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyms: Ethyl pent-4-enoate, 4-Pentenoic Acid Ethyl Ester
A12422.03 A12422.06 A12422.14 A12422.22
A12422.03EA 55.9 CHF
A12422.03 A12422.06 A12422.14 A12422.22
Ethyl-4-pentenoat ≥98%
Ethyl-4-pentenoate
Purity: 98+% CAS No.: 1968-40-7 Molecular Formula: CH2=CHCH2CH2CO2CH2CH3 Formula Weight: 128.17 Flash Point: 37°(98°F) Refractive Index: 1.4170 Boiling Point: 146° Beilstein Reference: 1751643 UN No.: UN3272 MDL No.: MFCD00036562
Formel: C₇H₁₂O₂
MW: 128.17 g/mol
Siedepunkt: 146 °C
Dichte: 0.900
Flash-Pt: 37 °C (98 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00036562
CAS-Nummer: 1968-40-7
EINECS: 217-818-0
ADR: 3 III