Ruthenium ≥99,95% (Metall-Basis), Plätzchen 3-6 mm
Lieferant: Thermo Scientific
55236.06EA 1100 CHF
55236.06
Ruthenium ≥99,95% (Metall-Basis), Plätzchen 3-6 mm
Ruthenium
Formel: Ru
MW: 101,07 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011207
CAS-Nummer: 7440-18-8
EINECS: 231-127-1