Semiquantitativer Standard 1, Specpure®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
47180.AP 47180.AE
47180.APEA 2290 CHF
47180.AP 47180.AE
Semiquantitativer Standard 1, Specpure®
Standards Kationischer Standards Mehrelement-Standards
Semiquantitativer Standard 1, Specpure® wird als Standard für die Emissionsspektrometrie mit induktiv gekoppeltem Plasma und Gleichstromplasma (DCP) zur Analyse von Spurenelementen in biomedizinischen und Umweltproben verwendet.
UN Nr.: UN3093
MDL Nr.: MFCD02091742