Chrom(II)chlorid ≥99,9% (Metall-Basis) -80 mesh
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: Chromdichlorid
47176.14EA 828 CHF
47176.14 47176.03 47176.06
Chrom(II)chlorid ≥99,9% (Metall-Basis) -80 mesh
Chrom(II)chlorid
Formel: Cl₂Cr
MW: 122,9 g/mol
Melting Pt: 824 °C
Dichte: 2,878
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010947
CAS-Nummer: 10049-05-5
EINECS: 233-163-3
UN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 14,2244