Bismut(III)bromid, wasserfrei ≥99,999% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
47175.03EA 179 CHF
47175.03 47175.06
Bismut(III)bromid, wasserfrei ≥99,999% (Metall-Basis)
Bismut(III)bromid
Formel: BiBr₃
MW: 448,69 g/mol
Siedepunkt: 453 °C
Melting Pt: 218 °C
Dichte: 5,72
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00014195
CAS-Nummer: 7787-58-8
EINECS: 232-121-1
UN: 3260
ADR: 8,III