Iridium, schwarz ≥99,95% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
47150.ME 47150.04 47150.09
47150.MEEA 778 CHF
47150.ME 47150.04 47150.09
Iridium, schwarz ≥99,95% (Metall-Basis)
Iridium
Purity: 99.95% CAS No.: 7439-88-5 Physical Form: S.A. 20-30m2/g Appearance: Black UN No.: UN3089 MDL No.: MFCD00011062
Formel: Ir
MW: 192.22 g/mol
Siedepunkt: 5300
Melting Pt: 2450
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011062
CAS-Nummer: 7439-88-5
EINECS: 231-095-9
UN: 3089
ADR: 4.1 III