Chloro(1,5-cyclooctadiene)(pentamethylcyclopentadienyl)ruthenium(II)
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
46803.03EA 717 CHF
46803.03
Chloro(1,5-cyclooctadiene)(pentamethylcyclopentadienyl)ruthenium(II)
Chloro(1,5-cyclooctadiene)(pentamethylcyclopentadienyl)ruthenium(II)
Formel: C₁₈H₂₇ClRu
MW: 379,94 g/mol
Melting Pt: 143…147 °C
MDL Number: MFCD07369035
CAS-Nummer: 92390-26-6
ADR: 4.3,II