Dibromo(1,5-cyclooctadiene)palladium(II) (28,4% Pd)
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
46492.03EA 445 CHF
46492.03
Dibromo(1,5-cyclooctadiene)palladium(II) (28,4% Pd)
Dibromo(1,5-cyclooctadiene)palladium(II)
Formel: C₈H₁₂Br₂Pd
MW: 374,412 g/mol
Melting Pt: 201…205 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00799635
CAS-Nummer: 12145-47-0