Platin 5% auf Aktivkohle mit 50 % Wasser benetzt, Pulver, reduziert Type B105022-5
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Platinium
46306.06
46306.14
46306.22
46306.06EA
193
CHF
46306.06
46306.14
46306.22
Platin 5% auf Aktivkohle mit 50 % Wasser benetzt, Pulver, reduziert Type B105022-5
Platinum
CAS No.: 7440-06-4
Physical Form: 900-1100 m²/g
Appearance: Dark grey to black
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011179
Bestellinformation: Sold on a dry weight basis. Unit weight excludes water weight.
Bitte beachten Incompatible with acids and oxidising agents
Formel:
Pt Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011179 CAS-Nummer: 7440-06-4 |