Aluminiumoxid, Drysphere®, ohne Indikator
Lieferant: Thermo Scientific
46172.22EA 56.8 CHF
46172.22
Aluminiumoxid, Drysphere®, ohne Indikator
Aluminium oxide
Formel: Al₂O₃
MW: 101,96 g/mol
Siedepunkt: 2980 °C
Melting Pt: 2045 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003424
CAS-Nummer: 1344-28-1
EINECS: 215-691-6
Merck Index: 14,356