Aluminiumoxid neutral HPLC Flash-Qualität
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
46025.A1
46025.30
46025.A1EA
467
CHF
46025.A1
46025.30
Aluminiumoxid neutral HPLC Flash-Qualität
Aluminiumoxid neutral
CAS No.: 1344-28-1
Molecular Formula: Al2O3
Formula Weight: 101.96
Physical Form: 18-32 Micron APS Powder
Refractive Index: 1.765
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 2045°
Boiling Point: 2980°
MDL No.: MFCD00003424
Formel:
Al₂O₃ Siedepunkt: 2980 °C Melting Pt: 2045 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003424 CAS-Nummer: 1344-28-1 EINECS: 215-691-6 Merck Index: 14,356 |