Aluminiumoxid, sauer HPLC Flash-Qualität
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
45956.22
45956.36
45956.22EA
79.7
CHF
45956.22
45956.36
Aluminiumoxid, sauer HPLC Flash-Qualität
Aluminiumoxid saures
CAS No.: 1344-28-1
Molecular Formula: Al2O3
Formula Weight: 101.96
Physical Form: 32-63 Micron APS Powder
Refractive Index: 1.765
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 2045°
Boiling Point: 2980°
MDL No.: MFCD00003424
Formel:
Al₂O₃ Siedepunkt: 2980 °C Melting Pt: 2045 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003424 CAS-Nummer: 1344-28-1 EINECS: 215-691-6 Merck Index: 14,356 |