Nickel iron molybdenum, Schuppen -200 mesh
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
45610.A1
45610.30
45610.A1EA
464
CHF
45610.A1
45610.30
Nickel iron molybdenum, Schuppen -200 mesh
Nickel iron molybdenum
Molecular Formula: Ni:Fe:Mo; 81:17:2 wt%
Physical Form: Flakes
Density: 0.29
UN No.: UN3089
MDL No.: MFCD09910537
Formel:
Ni:Fe:Mo;81:17:2% Dichte: 0.29 g/mL Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09910537 UN: 3089 ADR: 4.1,III |
Learn more
![](/m-ch.vwr.com/de_CH/images/about_vwr_275x315.jpg)